Läs mer
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O9/c1-7-5-11(18)25-10-6-8(3-4-9(7)10)24-17-14(21)12(19)13(20)15(26-17)16(22)23-2/h3-6,12-15,17,19-21H,1-2H3/t12?,13-,14?,15+,17+/m0/s1 |
| Formel vikt | 366.0951 |