Läs mer
4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt, Synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15825488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15825488 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15825488 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J33230.#0
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt
CAS 89157-94-8
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 mg
Förpackning Plastic Bottle
Synonym 4-methyl-2-oxo-2 h-1-benzopyran-7-yl alpha-l-idopyranosiduronic acid monosodium salt
Molekylvikt (g/mol) 375.285