Läs mer
Melford 4-metylumbelliferyl-BD-galaktopyranosid-6-sulfat, natriumsalt
Produktkod. 30018514
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30018514 5 mg
1 options
Produktkod. 30018514 Leverantör Melford Leverantörsnummer M656000.005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Fluorescerande substrat för Morquio A Sulphatase.
Fluorescerande substrat för Morquio A Sulphatase.
  • 4-metylumbelliferon:< 100 PPM