Läs mer
4-Metylumbelliferyl b-D-Galactopyranosid, TRC
Produktkod. 30465164
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30465164 250 mg
1 options
Produktkod. 30465164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM333050250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
CAS 6160-78-7
Molekylformel C16 H18 O8
Kvantitet 250 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl- (7CI,8CI), 7-(β-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferone β-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactoside, MUGal, β-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
InChI formel InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 338.31
Formel vikt 338.1002