Läs mer
Melford 4-metylumbelliferyl-BD-xylopyranosid
Produktkod. 30018527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018527 1 g
30018526 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018527 Leverantör Melford Leverantörsnummer M659351.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fluorescerande substrat förβ -D-xylosidas.
Fluorescerande substrat förβ -D-xylosidas.
4-metylumbelliferon:< 50 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g