Läs mer
4-Methylumbelliferyl b-D-Xylopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-Xylopyranoside |
| CAS | 6734-33-4 |
| Molekylformel | C15 H16 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.28 |
| Formel vikt | 308.0896 |