missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Cellotetroside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellotetroside |
| CAS | 84325-19-9 |
| Molekylformel | C34 H48 O22 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H48O22/c1-11-4-20(40)49-15-5-12(2-3-13(11)15)48-32-27(46)25(44)31(19(10-38)52-32)56-34-28(47)24(43)30(18(9-37)53-34)54-21-6-14(39)29(17(8-36)50-21)55-33-26(45)23(42)22(41)16(7-35)51-33/h2-5,14,16-19,21-39,41-47H,6-10H2,1H3/t14-,16-,17-,18-,19-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](CO)O5)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | 7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,4R,5S,6R)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 808.73 |
| Formel vikt | 808.2637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?