Läs mer
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Fucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-MethylumbelliferyL-b-D-fucopyranoside |
| CAS | 55487-93-9 |
| Molekylformel | C16H18O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-[(6-Deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-fucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-fucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C1=CC=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O2)C)O)O)O)C=C1O3)=CC3=O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-7-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.31 |
| Formel vikt | 322.11 |