Läs mer
4-Metylumbelliferyl-beta-D-galaktopyranosid, 97+%
Product Code. 11454527
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11454527 0.25 g 0.25g
11444527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11454527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21075.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Det är ett substrat som används för fluorometrisk analys förβ -galaktosidas. Den används för att detektera E-coli i det fluorogena mediet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det
är ett substrat som används för fluorometrisk analys förβ -galaktosidas. Den används för att detektera E-coli i det fluorogena mediet.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6160-78-7
Molekylformel C16H18O8
Molekylvikt (g/mol) 338.31
MDL-nummer MFCD00036773,MFCD00063694
InChI-nyckel YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 94673
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −64° (c=1 i pyridin, 24 h)
Formel vikt 338.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.