Läs mer
4-metylumbelliferyl beta-D-glukosid, TRC
Produktkod. 30133605
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133605 5 g
30134605 10 g
17979344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3345005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18997-57-4
Molekylformel C16 H18 O8
Molekylvikt (g/mol) 338.31
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl- (6CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-coumarin-7-O-β-D-glucoside, 4-Methylumbelliferone β-D-glucoside, 4-Methylumbelliferyl glucoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucoside
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formel vikt 338.1002