Läs mer
4-metylumbelliferyl-beta-D-glukuronid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334699
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334699 250 mg 250mg
11484687 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21190.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9 | 352.295 g/mol
Det är ett fluorogent substrat för mätning avβ -glukoronidiasaktivitet, för snabb känslig identifiering av Escherichia coli. MUG är ett substrat för glukuronidas. Det är idealiskt för molekylär växtstudie som ett sätt att undersöka genuttryck under olika promotorer. Och även om det fungerar bra för att mäta aktivitet i växtlysat och bladskivor, kan det också fungera i hela växtanalyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är ett fluorogent substrat för mätning av ß-glukoronidiasaktivitet, för snabb känslig identifiering av Escherichia coli. MUG är ett substrat för glukuronidas. Det är idealiskt för molekylär växtstudie som ett sätt att undersöka genuttryck under olika promotorer. Och även om det fungerar bra för att mäta aktivitet i växtlysat och bladskivor, kan det också fungera i hela växtanalyser.
Löslighet Löslig i
varmt vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från alkalimetallbaser och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras i frysen vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6160-80-1
Molekylformel C16H16O9
Molekylvikt (g/mol) 352.295
MDL-nummer MFCD00036772
InChI-nyckel ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-(4-metyl-2-oxokromen-7-yl)oxioxan-2-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
Optisk rotation −106° (c=0.1 in Water)
Formel vikt 352.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.