Läs mer
4-Methylumbelliferyl Beta-D-glucuronide Dihydrate, TRC
Produktkod. 30478847
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30478847 500 mg
1 options
Produktkod. 30478847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM849655500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucuronide Dihydrate
Molekylformel C16H16O9 . 2H 2O
Kvantitet 500 mg
Synonym Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide, β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl
InChI formel InChI=1S/C16H16O9.2H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);2*1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;;/m0../s1
LEDER CC1=CC(OC2=C1C=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)=C2)=O.O.O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 352.29
Formel vikt 388.1