Läs mer
4-metylumbelliferyl beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30138013
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138013 10 g
17999534 500 mg
17908664 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33455010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6160-80-1
Molekylformel C16 H16 O9
Molekylvikt (g/mol) 352.29
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-metyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formel vikt 352.0794
Procent renhet >95%