Läs mer
4-Methylumbelliferyl Beta-D-N,N’,N' '-Triacetylchitotrioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl beta-D-N,N',N' '-Triacetylchitotrioside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H47N3O18/c1-12-7-22(44)50-18-8-16(5-6-17(12)18)49-32-24(36-14(3)42)28(47)30(20(10-39)52-32)55-34-25(37-15(4)43)29(48)31(21(11-40)53-34)54-33-23(35-13(2)41)27(46)26(45)19(9-38)51-33/h5-8,19-21,23-34,38-40,45-48H,9-11H2,1-4H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)/t19-,20-,21-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1 |
| Formel vikt | 785.2855 |
| Procent renhet | >95% |