Läs mer
4-metylumbelliferyl-beta-D-xylopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10122971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10122971 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10122971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337272500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6734-33-4 | C15H16O7 | 308.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
CAS 6734-33-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H16O7
MDL-nummer MFCD00037607
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande −30° (20°C c=0.3,pyridine)
Specifik rotation -30
Synonym 4-methylumbelliferyl b-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xylopyranoside, methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl a-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xylopyranoside, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methyl-7-b-d-xylopyranosyloxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-beta-d-xylopyranosyloxy, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl oxy chromen-2-one
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L. Other solubilities: 50g/L pyridine
InChI-nyckel JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(CO3)O)O)O
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]oxikromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 308.29
PubChem CID 92229
Formel vikt 308.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.