missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferylbutyrate |
| CAS | 17695-46-4 |
| Molekylformel | C14H14O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butyric Acid 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl Ester, Butyryl 4-Methylumbelliferone, NSC 152103, NSC 688808, Butyrate 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC-namn | (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?