Läs mer
4-Methylumbelliferyl Caprylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl Caprylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-17(19)21-14-9-10-15-13(2)11-18(20)22-16(15)12-14/h9-12H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 302.15 |