Läs mer
Melford 4-Methylumbellifery-β -D-galaktopyranosid
Produktkod. 30018513
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018513 5 g
30018512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018513 Leverantör Melford Leverantörsnummer M655005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fluorescerande substrat förβ -D-galaktosidas.
Fluorescerande substrat förβ -D-galaktosidas.
  • 4-Methylumbelliferon< 50 ppm
Specifikationer
Kvantitet 5 g