Läs mer
4-Metylumbelliferyl-alfa-D-galaktopyranosidhydrat, 99 %
Produktkod. 10162921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10162921 50 mg Glasflaska 50mg
10561794 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337160500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 38597-12-5 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38597-12-5
Molekylformel C16H18O8
Molekylvikt (g/mol) 338.31
MDL-nummer MFCD03791284
InChI-nyckel YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one, 7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc
PubChem CID 2733788
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 338.31
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.