Läs mer
4-Metylumbelliferyl-beta-D-galaktopyranosid, 97+%
Produktkod. 10736252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10736252 1 g Glasflaska 1g
10404755 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10736252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337210010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6160-78-7
Molekylformel C16H18O8
Molekylvikt (g/mol) 338.31
MDL-nummer MFCD00036773,MFCD00063694
InChI-nyckel YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Smältpunkt 248 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 18,V,1,444
Specifikt rotationsförhållande −64° (20 °C c=1, pyridin, 24 timmar)
Specifik rotation -64
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig. Andra lösligheter: löslig i DMF, pyridin, måttligt löslig i etanol, dmso
Formel vikt 338.31
Procent renhet Följer
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.