Läs mer
Melford 4-Methylumbellifery-α -D-Glukosid
Produktkod. 30018518
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018518 1 g
30018516 100 mg
30018517 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018518 Leverantör Melford Leverantörsnummer M657001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Fluorescerande substrat för 4-Methylumbellifery-α -D-glukosidas.
Fluorescerande substrat för 4-Methylumbellifery-α -D-glukosidas.
4-Methylumbelliferon< 50 ppm.
Specifikationer
Kvantitet 1 g