missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate

Produktkod. 16413826
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16413826 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16413826 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0935A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate is a fluorogenic substrat (λex=362 nm , λem=445 nm).

Specifikationer

CAS 881005-91-0
Löslighet DMSO : 150 mg/mL (405.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5.2 mg/mL (14.04 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym MUG
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Kvantitet 25 mg
Molekylvikt (g/mol) 370.31 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 99.93%
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.