Läs mer
Melford 4-Methylumbellifery-α -D-mannopyranosid
Beskrivning
Fluorescerande substrat förα -D-Mannosidas.
Fluorescerande substrat förα -D-Mannosidas. 4-metylumbelliferon:< 50 ppm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |