missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-Beta-D-chitobiose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-beta-D-chitobiose |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)/t16-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 582.2061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?