Läs mer
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate |
| Namnnotering | 98% |
| CAS | 36476-29-6 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 190.0°C to 192.0°C |
| Färg | White to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Show More |