Läs mer
4-Methylumbelliferyl Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl Oleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10- |
| Formel vikt | 440.2927 |
| Procent renhet | >95% |