Läs mer
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Produktkod. 16424697
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16424697 50 mg
1 options
Produktkod. 16424697 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0994
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) is a fluorogenic substrate of alkaline phosphatases.
Specifikationer
CAS 3368-04-5
Löslighet H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4-MUP∣ MUP
Innehåll och lagring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Kvantitet 50 mg
Molekylvikt (g/mol) 256.15 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 99.88%