Läs mer
4-Metylumbelliferylsulfat kaliumsalt, 98 %
Beskrivning
4-Methylumbelliferyl sulfate kaliumsalt är ett fluorometriskt substrat för bestämning av sulfatas. Detta substrat har använts vid upptäckten av tyrosinsulfotransferashämmare, speciellt vid bindning av P-selektinglykoproteinligand-1. Denna förening är praktiskt taget icke-fluorescerande tills den spjälkas av sulfatasenzymer och avger sedan blå fluorescens (450 nm) med excitation vid 360 nm. Användning av denna förening vid fluorescensbaserad screening med hög genomströmning ledde till upptäckten av flera potenta beta-arylsulfotransferas IV (beta-AST-IV)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylumbelliferyl sulfate kaliumsalt är ett fluorometriskt substrat för bestämning av sulfatas. Detta substrat har använts vid upptäckten av tyrosinsulfotransferashämmare, speciellt vid bindning av P-selektinglykoproteinligand-1. Denna förening är praktiskt taget icke-fluorescerande tills den spjälkas av sulfatasenzymer och avger sedan blå fluorescens (450 nm) med excitation vid 360 nm. Användning av denna förening vid fluorescensbaserad screening med hög genomströmning ledde till upptäckten av flera potenta beta-arylsulfotransferas IV (beta-AST-IV)-hämmare.
Löslighet Löslig
i vatten vid 5mg
/ml
Anmärkningar
Excitationsvåglängd, 334 nm; emissionsvåglängd, 370 nm (pH 10,4). Reaktionsprodukt: excitationsvåglängd, 360 nm; emissionsvåglängd, 449nm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 500 mg |
| Beilstein | 3803203 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water at 5mg/ml |
| Formel vikt | 294.32 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.