Läs mer
4-Metylumbelliferylsulfat kaliumsalt, 98 %
Produktkod. 15487409
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487409 1 g 1g
15410517 500 mg 500mg
15497409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66160.03
 Begränsad artikel
I lager
Substrat för sulfatas | CAS: 15220-11-8 | C10H7KO6S | 294,318 g/mol
4-Methylumbelliferyl sulfate kaliumsalt är ett fluorometriskt substrat för bestämning av sulfatas. Detta substrat har använts vid upptäckten av tyrosinsulfotransferashämmare, speciellt vid bindning av P-selektinglykoproteinligand-1. Denna förening är praktiskt taget icke-fluorescerande tills den spjälkas av sulfatasenzymer och avger sedan blå fluorescens (450 nm) med excitation vid 360 nm. Användning av denna förening vid fluorescensbaserad screening med hög genomströmning ledde till upptäckten av flera potenta beta-arylsulfotransferas IV (beta-AST-IV)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methylumbelliferyl sulfate kaliumsalt är ett fluorometriskt substrat för bestämning av sulfatas. Detta substrat har använts vid upptäckten av tyrosinsulfotransferashämmare, speciellt vid bindning av P-selektinglykoproteinligand-1. Denna förening är praktiskt taget icke-fluorescerande tills den spjälkas av sulfatasenzymer och avger sedan blå fluorescens (450 nm) med excitation vid 360 nm. Användning av denna förening vid fluorescensbaserad screening med hög genomströmning ledde till upptäckten av flera potenta beta-arylsulfotransferas IV (beta-AST-IV)-hämmare.
Löslighet Löslig
i vatten vid 5mg
/ml
Anmärkningar
Excitationsvåglängd, 334 nm; emissionsvåglängd, 370 nm (pH 10,4). Reaktionsprodukt: excitationsvåglängd, 360 nm; emissionsvåglängd, 449nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15220-11-8
Molekylformel C10H7KO6S
Molekylvikt (g/mol) 294.318
MDL-nummer MFCD00016970
InChI-nyckel CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
PubChem CID 5044226
IUPAC-namn kalium;(4-metyl-2-oxokromen-7-yl)sulfat
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 3803203
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 5 mg/ml
Formel vikt 294.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.