Läs mer
4-metylumbelliferyl sulfat kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30006721
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006721 500 mg
30006503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM333100500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15220-11-8
Molekylformel C10 H7 O6 S . K
Molekylvikt (g/mol) 294.32
IUPAC-namn kalium; (4-metyl-2-oxochromen-7-yl) sulfat
LEDER [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formel vikt 293.96