Läs mer
4-Methylumbelliferylphosphate disodium salt trihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10746832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746832 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10746832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337042500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferylphosphate disodium salt trihydrate
Namnnotering 99%
CAS 22919-26-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H7Na2O6P
MDL-nummer MFCD00037614
Kvantitet 250 mg
Synonym sodium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl phosphate, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy-, disodium salt, 4-methylumbelliferyl phosphate disodium salt, 4-methylumbelliferyl phosphate sodium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, disodium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, disodium salt, disodium 7-hydroxy-4-methylcoumarinyl phosphate, disodium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl phosphate, disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI-nyckel WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].CC1=CC(=O)OC2=CC(OP([O-])([O-])=O)=CC=C12
IUPAC-namn disodium;(4-methyl-2-oxochromen-7-yl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 300.11
PubChem CID 89903
Formel vikt 354.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder