Läs mer
4-Methylvaleric acid, 99%
Produktkod. 11448376
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448376 5 g 5g
11458376 25 g 25g
11468376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15405.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-metylvalerianasyra har använts i asymmetrisk syntes av (4S)-4-isopropyl-3-[(2aS)-2a,4a-dimetyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det är en mångsidig byggsten som används i syntesen av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer och antagonister. Det är involverat i syntesen av nya serier av funktionellt potenta antagonister av CCR1-receptorn med hög affinitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4
-Methylvaleric acid har använts i asymmetrisk syntes av (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′ ,4′ -dimetyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det är en mångsidig byggsten som används i syntesen av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer och antagonister. Det är involverat i syntesen av nya serier av funktionellt potenta antagonister av CCR1-receptorn med hög affinitet.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-07-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00002803
InChI-nyckel FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC-namn 4-metylpentansyra
LEDER CC(C)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylvaleric acid
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.923
Kokpunkt 199°C to 201°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.4146
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1741912
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.