Läs mer
4-metylvalerinsyra, 99 %
Beskrivning
4-metylvalerianasyra har använts i asymmetrisk syntes av (4S)-4-isopropyl-3-[(2aS)-2a,4a-dimetyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det är en mångsidig byggsten som används i syntesen av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer och antagonister. Det är involverat i syntesen av nya serier av funktionellt potenta antagonister av CCR1-receptorn med hög affinitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-Methylvaleric acid har använts i asymmetrisk syntes av (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′ ,4′ -dimetyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det är en mångsidig byggsten som används i syntesen av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer och antagonister. Det är involverat i syntesen av nya serier av funktionellt potenta antagonister av CCR1-receptorn med hög affinitet.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylvaleric acid |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Densitet | 0.923 |
| Kokpunkt | 199 °C till 201 °C |
| Flampunkt | 97 °C (206 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Brytningsindex | 1.4146 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1741912 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.