Läs mer
4-Methylvaleric acid, 99%
Produktkod. 10389140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10389140 5 mL Glasflaska 5ml
10399140 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10389140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-07-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.15
MDL-nummer MFCD00002803
InChI-nyckel FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC-namn 4-metylpentansyra
LEDER CC(C)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylvaleric acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9220g/mL, 0.922
Kokpunkt 200.0°C
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2COOH
Brytningsindex 1.4136 to 1.4156
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 116.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.