Läs mer
4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 144.115 |