Läs mer
4-Methylvaleric Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylvaleric Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 130.0994 |