Läs mer
Thermo Scientific™ 4 mL (13 mm) glasskruvgängade injektionsflaskor
Produktkod. 10342485
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10342485
Brand: Thermo Scientific™ C40152W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm), 15 x 45 mm flaskor har 13-425 gängfinish och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor är tillverkade av överlägsen 51A bärnsten (typ 1, klass AB ) eller klart glas och har en 13-425 trådfinish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 4 mL
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Rest <800 μL
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ 13-425 Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 4 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt