Läs mer
Thermo Scientific™ 4 mL (13 mm) glasskruvgängade injektionsflaskor
Produktkod. 11903499
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Förpackningsstorlek
11903499 Klart Nej Paket med 100
12440188 Bärnsten Nej Paket med 100
10342485 Bärnsten Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11903499 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401521
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm), 15 x 45 mm flaskor har 13-425 gängfinish och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor är tillverkade av överlägsen 51A bärnsten (typ 1, klass AB ) eller klart glas och har en 13-425 trådfinish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
Rekommenderas för följande instrument:
  • Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnista Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Vattnen™ (Wisp 48 positionskarusell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 4 mL
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp 4 ml skruvgänga monterat kit
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.