missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Mikromol™

Produktkod. 17911086
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17911086 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17911086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0440.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
CAS 30165-97-0
Analyt- eller komponentnamn 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H9 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Timolol Maleate Imp. D (EP), Timolol Imp. D (EP), Timolol USP Related Compound D, Timolol USP RC D, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Related Compound D, Timolol Maleate Impurity D, Timolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
LEDER Oc1nsnc1N2CCOCC2
IUPAC-namn 4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 187.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 187.0415 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.