Läs mer
(4-morfolin-4-yl-fenyl)-metanol, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693203
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693203 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10161062 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10441274 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17409CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 280556-71-0
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD01057413
InChI-nyckel KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn [4-(morfolin-4-yl)fenyl]metanol
Formel vikt 193.24
Procent renhet 95%