missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-morpholin-4-ylbutanoic acid (may contain up to 10% of inorganics), TRC

Artikelnummer. 30341420
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30341420 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB498410500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 4-morpholin-4-ylbutanoic acid
CAS 5807-09-0
Molekylformel C8 H15 N O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c10-8(11)2-1-3-9-4-6-12-7-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)CCCN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-morpholin-4-ylbutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Formel vikt 173.105
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.