Läs mer
(4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986135
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30986135 5 g -
30971859 1 g -
30980143 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30986135 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD132175g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
CAS 389621-84-5
Molekylformel C11H14BNO4
MDL-nummer MFCD03411952
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)N2CCOCC2
Molekylvikt (g/mol) 235.04
Procent renhet 98%