Läs mer
4-(morfolin-4-sulfonyl)-bensensulfonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10570922
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10570922 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10643793 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10071624 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10570922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00516CB
Kemiska identifierare
CAS 465514-13-0
Molekylformel C10H12ClNO5S2
Molekylvikt (g/mol) 325.778
InChI-nyckel ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylsulfonylbensensulfonylklorid
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 325.79
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk