Läs mer
4-(morfolin-4-sulfonyl)-bensensulfonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 325.79 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |