missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Morpholine-d8-carbonyl Chloride, CDN

Produktkod. 30319198
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319198 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319198 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60520.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Morpholinecarbonyl Chloride-D8
CAS 1219804-24-6
Molekylformel C5 D8 Cl N O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 4-Morpholine-d8-carbonyl Chloride, 4-Morpholinecarbonyl Chloride-D8, N-(Morpholine-d8)carbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
InChI formel InChI=1 S/C5H8ClNO2/c6-5(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)Cl)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholine-4-carbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 157.6248
Formel vikt 157.0746 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.