Läs mer
4-Morfoninacetiksyra hydroklorid, 95 %
Produktkod. 15497688
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497688 1 g 1g
15417698 250 mg 250mg
15407698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61188.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 89531-58-8 | C6H12ClNO3 | 181,62 g/mol
4-morfolinättiksyrahydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Morfolinättiksyrahydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89531-58-8
Molekylformel C6H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 181.62
MDL-nummer MFCD03540888
InChI-nyckel ICGYBJNONRDZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoacetic acid hydrochloride, 2-morpholin-4-yl acetic acid hydrochloride, morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, morpholin-4-yl-acetic acid hydrochloride, 4-morpholinacetic acid hcl, 4-morpholineacetic acid hydrochloride, 4-morpholineaceticacid, hydrochloride, 4-morpholinylacetic acid hydrochloride, 4-morpholineacetic acid, hydrochloride, 4-morpholineaceticacid, hydrochloride 1:1
PubChem CID 17750946
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylättiksyra;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].OC(=O)CN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3701710
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 181.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.