Läs mer
4-morfolinättiksyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 17790659 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17790659 5 g
17780659 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17790659 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469580050
Specifikationer
Alfa vektor MORPHOLINEACETICACID
Kemiskt namn eller material 4-Morpholineacetic acid
CAS 3235-69-6
Smältpunkt 160°C to 165°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6 H11 N O3
MDL-nummer 00504633
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Fysisk form Kristallint pulver