Läs mer
4-Morpholinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 1530-89-8 |
| Molekylformel | C5H8N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Cyanomorpholine, Morpholine-4-nitrile, Morpholinocarbonitrile, Morpholinocyanamide, N-Cyanomorpholine, N-Morpholinonitrile, NSC 44243 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2 |
| LEDER | N#CN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | morpholine-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.0637 |