Läs mer
4-Morpholinecarboxaldehyde-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Morpholinecarboxaldehyde-13C |
| CAS | 113009-82-8 |
| Molekylformel | C413CH9NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Formylmorpholine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2/i5+1 |
| LEDER | O=[13CH]N1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | morpholine-4-(^{13}C)carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vikt | 116.0667 |