Läs mer
4-Morpholineethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 195.0565 |